Merck
655449
Sigma-Aldrich
3,4′-Diaminodiphenylmethane
95%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4CH2C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
95%
formulario
solid
mp
77-81 °C
cadena SMILES
Nc1ccc(Cc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C13H14N2/c14-12-6-4-10(5-7-12)8-11-2-1-3-13(15)9-11/h1-7,9H,8,14-15H2
Clave InChI
FGWQCROGAHMWSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable