Merck
655341
Sigma-Aldrich
6-Isopropylindole
97%
Sinónimos:
6-Isopropyl-1H-indole
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
36-40 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C11H13N/c1-8(2)10-4-3-9-5-6-12-11(9)7-10/h3-8,12H,1-2H3
Clave InChI
UUNKRAWCQSWCJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of potent and selective 5-HT7 receptor ligands
  • Reactant in triflic acid-catalyzed stereoselective Friedel-Crafts aminoalkylation reactions
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves