Merck
655015
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenethyl bromide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
219.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.5707 (lit.)
bp
110-112 °C/10 mmHg
densidad
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
chloro
cadena SMILES
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)