Merck
654728
Sigma-Aldrich
Potassium 4-tert-butylphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
C4H9C6H4BF3K
Número de CAS:
Peso molecular:
240.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
solid
mp
>230 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].CC(C)(C)c1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C10H13BF3.K/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)11(12,13)14;/h4-7H,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
RQPOMNZPBPIWDB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Artículos
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenido relacionado
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.