Merck
654582
Sigma-Aldrich
N-(2-Propenyl)-1H-benzotriazole-1-carbothioamide
96%
Sinónimos:
Benzotriazole-1-carbothioic acid allylamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N4S
Número de CAS:
Peso molecular:
218.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: C-C Bond Formation
mp
56-60 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CCNC(=S)n1nnc2ccccc12
InChI
1S/C10H10N4S/c1-2-7-11-10(15)14-9-6-4-3-5-8(9)12-13-14/h2-6H,1,7H2,(H,11,15)
Clave InChI
NEHKVFMFTNUABB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of:
  • Substituted thiosemicarbazides and N-hydroxythioureas by substitution reactions with hydrazines or hydroxylamines
Used as:
  • Thioacylating agent in the preparation of thioureas
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)