Merck
654493
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)adenine
97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7N5S
Número de CAS:
Peso molecular:
181.22
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97% (CP)
cadena SMILES
NC1=C2C(N=C[N]2)=NC(SC)=N1
InChI
1S/C6H6N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H2,7,10,11)
Clave InChI
ISYHYYFDSKXCOT-UHFFFAOYSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable