654396
1,3,5-Trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
97%
Sinónimos:
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21BN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
236.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
97-101 °C
cadena SMILES
Cc1nn(C)c(C)c1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C12H21BN2O2/c1-8-10(9(2)15(7)14-8)13-16-11(3,4)12(5,6)17-13/h1-7H3
Clave InChI
IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?