654175
2-Iodylbenzamide, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Nivel de calidad
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
0.5-1.0 mmol/g I loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
Aplicación
Mild oxidant used for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Tetrahedron Letters, 44 (2003)