Merck
654035
Sigma-Aldrich
Poly(dichlorophosphazene)
a polyphosphazene precursor
Sinónimos:
PDCP
About This Item
Fórmula lineal:
(Cl2NP)x
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
índice de refracción
n20/D 1.578 (lit.)
densidad
1.823 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Poly [(organo) phosphazene] polymers have an inorganic backbone made up of alternating nitrogen and phosphorous atoms. The inorganic atoms are connected by alternating single and double bonds.
Aplicación
Poly(dichlorophosphazene) (PDCP) may be used in the synthesis of higher biologically active organophosphazene polymers.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
108.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
42.7 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ambient temperature synthesis of poly (dichlorophosphazene) with molecular weight control.
Honeyman C H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 117(26), 7035-7036 (1995)
Applicative aspects of poly(organophosphazenes) (2004)
Poly (dichlorophosphazene) as a precursor for biologically active polyphosphazenes: synthesis, characterization, and stabilization.
Andrianov A K, et al.
Marcromolecules, 37(2), 414-420 (2004)