653713
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
95%
About This Item
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
densidad
1.769 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4BrClF3N/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2H,13H2
Clave InChI
GAOGWONUOUYZFD-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)