Merck
653616
Sigma-Aldrich
tert-Amyl methyl-d3 ether
99 atom % D, 97% (CP)
Sinónimos:
1,1-Dimethylpropyl methyl-d3 ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3H11O
Número de CAS:
Peso molecular:
105.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Análisis
97% (CP)
bp
85-86 °C (lit.)
densidad
0.793 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])OC(C)(C)CC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3/i4D3
Clave InChI
HVZJRWJGKQPSFL-GKOSEXJESA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)