Merck
653462
Sigma-Aldrich
6-Benzyloxy-2-benzoxazolinone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
241.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
181-186 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1Nc2ccc(OCc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-14-15-12-7-6-11(8-13(12)18-14)17-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,15,16)
Clave InChI
JVUPJESJQYCFOB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable