Merck
652814
Sigma-Aldrich
1-(3-Chlorobenzyl)piperazine
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
210.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.5582
bp
120-123 °C/1.5 mmHg (lit.)
120-123 °C/1.5 mmHg
densidad
1.129 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Clc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15ClN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
Clave InChI
JTEQMTYOCBFLNH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter