652075
3-[[4′-(Trifluoromethoxy)phenoxy]methyl]phenylboronic acid
About This Item
Formulario
solid
bp
118-127 °C (lit.)
mp
118-127 °C
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(COc2ccc(OC(F)(F)F)cc2)c1
InChI
1S/C14H12BF3O4/c16-14(17,18)22-13-6-4-12(5-7-13)21-9-10-2-1-3-11(8-10)15(19)20/h1-8,19-20H,9H2
Clave InChI
ORLMAWFFRKHIFR-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)