Merck
651478
Sigma-Aldrich
Gallium antimonide
(single crystal substrate), <100>, diam. × thickness 2 in. × 0.5 mm
Sinónimos:
Gallium antimony, Gallium monoantimonide
About This Item
Fórmula lineal:
GaSb
Número de CAS:
Peso molecular:
191.48
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
(single crystal substrate)
resistividad
~0.1 Ω-cm
diám. × grosor
2 in. × 0.5 mm
mp
710 °C
980 °C (lit.)
densidad
5.619 g/mL at 25 °C
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
propiedades de los semiconductores
<100>
cadena SMILES
[Ga]#[Sb]
InChI
1S/Ga.Sb
Clave InChI
VTGARNNDLOTBET-UHFFFAOYSA-N
Propiedades físicas
Thermal expansion: 6.1 x 10-6/oK; Thermal conductivity: 270 mW/cm.k at 300K; Mobility 600~800 cm2/V ⋅ sec
Undoped, P-type semiconductor, growth technique: LEC, carrier concentration = 1-2 × 10-17 cm-3, EPD <103 cm-2
Forma física
cubic (a = 6.095Å)
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Spintronics offer breakthroughs over conventional memory/logic devices with lower power, leakage, saturation, and complexity.
Protocolos
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.