Merck
651087
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-2-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BBr2FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
297.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
OB(O)c1c(Br)ccc(Br)c1F
InChI
1S/C6H4BBr2FO2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
Clave InChI
KALJKPUYTUFGLI-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)