650994
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
About This Item
Formulario
solid
mp
99-104 °C
cadena SMILES
CCCCOc1ccc(B(O)O)c(OCCCC)c1
InChI
1S/C14H23BO4/c1-3-5-9-18-12-7-8-13(15(16)17)14(11-12)19-10-6-4-2/h7-8,11,16-17H,3-6,9-10H2,1-2H3
Clave InChI
RZGMDQYKUFKOMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
- Synthesis of phenoxazine dyes for dye-sensitized solar cells
- Sythesis of donors for comparison of structural and spectral characteristics of chromophores for dye-sensitized solar cells
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)