Merck
650919
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Boc-3-N-Fmoc-aminopyrrolidine
97%
Sinónimos:
(R)-(−)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-N-(9-fluorenylmethoxycarbonyl)aminopyrrolidine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H28N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
408.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
formulario
solid
mp
172-180 °C (DSC) (lit.)
96-100 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
Fmoc
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H28N2O4/c1-24(2,3)30-23(28)26-13-12-16(14-26)25-22(27)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,16,21H,12-15H2,1-3H3,(H,25,27)/t16-/m1/s1
Clave InChI
WTCWZRXHMNBOCY-MRXNPFEDSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable