Merck
650803
Sigma-Aldrich
4-(6-Formylpyridin-2-yl)benzonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
208.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
159-163 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H8N2O/c14-8-10-4-6-11(7-5-10)13-3-1-2-12(9-16)15-13/h1-7,9H
Clave InChI
PPAQGUBYGPCPLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves