Merck
650382
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyphenol, polymer-bound
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g OH loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
0.5-1.5 mmol/g OH loading
tamaño de partícula
50-100 mesh
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)