650072
4-(Thiophen-3-yl)phenol
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
194-198 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8OS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7,11H
Clave InChI
OSVHLBAYRTYKBI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves