Merck
649724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-amino-4-thiazoleacetate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
172.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
112-116 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)Cc1csc(N)n1
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-10-5(9)2-4-3-11-6(7)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
XTQKFBGFHDNUFY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)