Merck
649015
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalylidene-bis(4-fluoroaniline)
97%
Sinónimos:
N,N′-(1,4-Phenylenedimethylidyne)bis(4-fluoroaniline), Terephthalbis(4-fluoroaniline)
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
320.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
151-155 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
Clave InChI
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable