648922
2-(4-Fluorophenyl)-3-butyn-2-ol
90%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
90%
índice de refracción
n20/D 1.514
densidad
1.111 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(O)(C#C)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C10H9FO/c1-3-10(2,12)8-4-6-9(11)7-5-8/h1,4-7,12H,2H3
Clave InChI
JEHIMMYBAYPVHN-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
96 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)