648477
Methyl 5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylate
96%
Sinónimos:
5-(4-cyanophenyl)furan-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Análisis
96%
formulario
solid
mp
154-158 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-13(15)12-7-6-11(17-12)10-4-2-9(8-14)3-5-10/h2-7H,1H3
Clave InChI
KXWHTAUZNSVTPO-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable