Merck
647667
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,3,5-trimethylpyrazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
bp
101-102 °C/15 mmHg (lit.)
mp
30-34 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Cc1nn(C)c(C)c1Br
InChI
1S/C6H9BrN2/c1-4-6(7)5(2)9(3)8-4/h1-3H3
Clave InChI
UNTQXOJGXGRHMG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)