Merck
647551
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(CH3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
60-64 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1CO
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
AHXBDGJNZJKLNE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically