Merck
647489
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dichloro-6′-fluoroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H2(F)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
207.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5230 (lit.)
bp
230-231 °C (lit.)
densidad
1.393 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1c(F)ccc(Cl)c1Cl
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)