Merck
647241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
97%
Sinónimos:
(3R)-1-Methylpyrrolidin-3-ol, (R)-(−)-3-Hydroxy-N-methylpyrrolidine, (R)-N-Methyl-3-pyrrolidinol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H11NO
Número de CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D -7°, c = 1% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.4640 (lit.)
bp
50-52 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C5H11NO/c1-6-3-2-5(7)4-6/h5,7H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
FLVFPAIGVBQGET-RXMQYKEDSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Asymmetric synthesis of constrained (-)-S-adenosyl-L-homocysteine (SAH) analogs as DNA methyltransferase inhibitors
  • Preparation of diaryl acylaminopyrimidines as adenosine A2A antagonists
  • Synthesis of analogs of istaroxime, a potent inhibitor of Na+,K+-ATPase
  • Synthesis of pharmacologically active stereoisomers of N-substituted soft anticholinergics
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)