Merck
646989
Sigma-Aldrich
6-Bromopyridine-3-carboxylic acid
96%
Sinónimos:
6-Bromonicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
96%
formulario
solid
mp
179-188 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(Br)nc1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-2-1-4(3-8-5)6(9)10/h1-3H,(H,9,10)
Clave InChI
JDJBRMNTXORYEN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable