Merck
646792
Sigma-Aldrich
Methyl 3,6-dichlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H6Cl2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
261.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
130-134 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1sc2cc(Cl)ccc2c1Cl
InChI
1S/C10H6Cl2O2S/c1-14-10(13)9-8(12)6-3-2-5(11)4-7(6)15-9/h2-4H,1H3
Clave InChI
ZVRUOIZSXBNGBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable