Merck
646504
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(3-hydroxyphenyl)benzoate
97%
Sinónimos:
Methyl 3′-hydroxy-[1,1′-biphenyl]-4-carboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4C6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
228.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
153-157 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
Clave InChI
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable