Merck
646423
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypicolinamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
formulario
solid
mp
193-197 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=O)c1ncccc1O
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-6(10)5-4(9)2-1-3-8-5/h1-3,9H,(H2,7,10)
Clave InChI
VIHUZJYFQOEUMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Ieda Lucia Viana Rosa et al.
Journal of fluorescence, 21(4), 1575-1583 (2011-01-29)
This work reports on the synthesis and characterization of a new complex of Eu(3+) with the 3-hydroxypicolinamide ligand (Hhpa). Here we present an approach for obtaining bis[2-carbamoyl(κO)pyridin-3-olato(κO')] lanthanide complexes, which were characterized through elemental analysis, thermal analysis, infrared and photoluminescence
K Clays et al.
Biochemistry, 30(29), 7271-7276 (1991-07-23)
Using multifrequency phase fluorometry, fluorescence lifetimes have been assigned to the different protolytic forms of the antibiotic virginiamycin S. These lifetimes are 0.476 +/- 0.005 ns for the uncharged form, 1.28 +/- 0.2 and 7.4 +/- 0.2 ns for the