Merck
645931
Sigma-Aldrich
4-[(4-Chloro-3-methylphenoxy)methyl]phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
cadena SMILES
Cc1cc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-8-13(6-7-14(10)16)19-9-11-2-4-12(5-3-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
Clave InChI
OUKUADBAEFEIGP-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)