Merck
645729
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-fluoro-3-propoxyphenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11BBrFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
276.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
83-88 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCOc1ccc(F)c(B(O)O)c1Br
InChI
1S/C9H11BBrFO3/c1-2-5-15-7-4-3-6(12)8(9(7)11)10(13)14/h3-4,13-14H,2,5H2,1H3
Clave InChI
AIRJDYNENADRSB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable