645508
3-Bromo-2-(4′-chlorobenzyloxy)-5-methylphenylboronic acid
About This Item
formulario
solid
mp
120-125 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(Br)c(OCc2ccc(Cl)cc2)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C14H13BBrClO3/c1-9-6-12(15(18)19)14(13(16)7-9)20-8-10-2-4-11(17)5-3-10/h2-7,18-19H,8H2,1H3
Clave InChI
DKUPKFVGBUWCOP-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)