Merck
645397
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4-(4′-fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H11BClFO3
Número de CAS:
Peso molecular:
280.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
181-186 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(OCc2ccc(F)cc2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H11BClFO3/c15-12-7-10(14(17)18)3-6-13(12)19-8-9-1-4-11(16)5-2-9/h1-7,17-18H,8H2
Clave InChI
GLLLLVYDIZNTKE-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable