Merck
645265
Sigma-Aldrich
3-(3′-Chlorobenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12BClO3
Número de CAS:
Peso molecular:
262.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
cadena SMILES
OB(O)c1cccc(OCc2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C13H12BClO3/c15-12-5-1-3-10(7-12)9-18-13-6-2-4-11(8-13)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
Clave InChI
ZSNYOIJMFZLJES-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable