645044
5-(4-Methylphenyl)isoxazole-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
69-73 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cc(C=O)no2
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-6-10(7-13)12-14-11/h2-7H,1H3
Clave InChI
MYACDOUALUEBHR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)