Merck
645028
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)isoxazole-3-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
219.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
181 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)-c2cc(no2)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO4/c1-15-8-4-2-7(3-5-8)10-6-9(11(13)14)12-16-10/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
YIQABFVYNGOELP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)