644978
5-Amino-3-phenylisoxazole
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
mp
110-114 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1cc(no1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H8N2O/c10-9-6-8(11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,10H2
Clave InChI
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves