Merck
644846
Sigma-Aldrich
3-Cyclopropylpyrazole-4-carboxylic acid
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
264-268 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)c1c[nH]nc1C2CC2
InChI
1S/C7H8N2O2/c10-7(11)5-3-8-9-6(5)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
BDRDAUXEHDELHS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)