644625
5-(4-Bromophenyl)isoxazole-3-carboxylic acid hydrazide
97%
About This Item
Análisis
97%
formulario
solid
mp
191 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H8BrN3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(14-16-9)10(15)13-12/h1-5H,12H2,(H,13,15)
Clave InChI
MKPZSOFCTGFTNF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves