Merck
644455
Sigma-Aldrich
Heptano
purification grade, 99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.20
Beilstein:
1730763
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purification grade
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Análisis
99%
temp. de autoignición
433 °F
lim. expl.
7 %
residuo de evap.
≤0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
densidad
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup