644021
3-(4-Aminophenyl)benzonitrile
97%
Sinónimos:
4′-Amino-[1,1′-biphenyl]-3-carbonitrile, 4′-Aminobiphenyl-3-carbonitrile
About This Item
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
128-132 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1)-c2cccc(c2)C#N
InChI
1S/C13H10N2/c14-9-10-2-1-3-12(8-10)11-4-6-13(15)7-5-11/h1-8H,15H2
Clave InChI
CYKMHHNPZOCBKT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)