643963
3-Chloro-4-nitrotoluene
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.564 (lit.)
bp
219 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(c(Cl)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
KGSQRFPDZCBVBS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable