643637
Sílice
MSU-H (large pore 2D hexagonal)
Sinónimos:
Dióxido de silicio
About This Item
Productos recomendados
formulario
powder
superficie
~750 m2/g , BET
célula unitaria tamaño
~11.6 nm
tamaño de poro
0.91 cm3/g pore volume
~7.1 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
densidad aparente
0.12 g/mL
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable