643629
Aluminosilicate, mesostructured
Al-MSU-F (cellular foam)
About This Item
formulario
powder
composición
aluminum, 3.0% (mol)
tamaño de poro
2.03 cm3/g pore volume
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
Clave InChI
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Variante de la fórmula
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable