643068
4-Fluoro-2-iodotoluene
97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86.7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)