Merck
642215
Sigma-Aldrich
trans-2-Bromo-β-nitrostyrene
95%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4CH=CHNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
82-86 °C (lit.)
grupo funcional
amine
bromo
nitro
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10(11)12/h1-6H/b6-5+
Clave InChI
QKFDNZXJABSGIO-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)